Přeskočit na
90594
Bisdemethoxycurcumin
analytical standard
Synonyma:
(E,E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 840,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H16O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
308.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3149384
6 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
InChI key
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
905936972750202
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisdemethoxycurcumin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
A TLC-based qualitative analysis of curcuminoids, curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin using a TLC imaging system.
Jung Eun Kim et al.
Phytotherapy research : PTR, 17(5), 481-484 (2003-05-16)
Peroxynitrite is a cytotoxic intermediate produced by the reaction between the superoxide anion (O(2)) and nitric oxide (NO). The aim of this study was to investigate the scavenging effects of Curcuma longa L. on authentic peroxynitrite, and further studies are
James R Fuchs et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(7), 2065-2069 (2009-03-03)
Two series of curcumin analogues, a total of twenty-four compounds, were synthesized and evaluated. The most potent compound, compound 23, showed potent growth inhibitory activities on both prostate and breast cancer lines with IC(50) values in sub-micromolar range, fifty times
Xu Qiu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(17), 8035-8041 (2008-08-06)
Series of curcumin derivatives were synthesized; the inhibitory activities on thioredoxin reductase (TrxR) of all analogues were evaluated by DTNB assay in vitro. It is found that most of the analogues can inhibit TrxR in the low micromolar range; Structure-activity
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
90594-10MG04061833247112