Přeskočit na
902217
Ir[dFFppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6
≥95%, powder or crystals
Synonyma:
Ir photocatalyst, Photocatalyst
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 480,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H16F18IrN4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1045.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
3 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ir[dFFppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6, ≥95%
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
photocatalyst activation
450 nm
SMILES string
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9F)F)C=CC(=C8)F)([NH]5=CC(=CC=C5c6c4cc(cc6F)F)F)[NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(F)(F)F)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI key
UCNIZYCFAFBGQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Under a dual catalytic copper/photoredox manifold, the Mes-Umemoto reagent has been demonstrated to be an excellent photocatalyst for the trifluoromethylation of alkyl halides and aryl halides to yield alkyl-CF3 and aryl-CF3 in high yields. In both cases, these reactions exhibit wide substrate scope with good functional group tolerance. More specifically, a variety of 5-membered and 6-membered heteroaryl halides can be readily converted to the corresponding trifluoromethylheteroarenes under mild conditions. For trifluoromethylation reactions, use with dMesSCF3 (901466) and supersilanol (902489).
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
902225908568905917
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
core: iridium, reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
mp
-
photocatalyst activation
450 nm
photocatalyst activation
-
photocatalyst activation
460 nm
photocatalyst activation
465 nm
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)