Přeskočit na
90107
Gram′s iodine solution
suitable for microscopy
Synonyma:
Potassium Triiodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
876,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 040,00 Kč
O této položce
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
12171500
876,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioChemika
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to very dark brown
refractive index
n20/D 1.335
density
1.005 g/mL at 20 °C
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, bacteria
Application
Gram’s iodine solution is used as a mordant in the Gram staining process. It is added after the primary staining step with Crystal Violet; the resultant Crystal Violet - Iodine complex imparts purple color to the cells.
Biochem/physiol Actions
Iodine(I) interacts with Crystal Violet(CV) to form large CV-I complexes within the cytoplasm and outer layers of the cell.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
944488779494635
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy, bacteria
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
color
brown to very dark brown
color
purple to very dark purple
color
-
color
red to very dark red
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram′s iodine solution
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptokoky - přehled detekce, identifikace, diferenciace a kultivačních technik
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Zobrazit všechny články
Practical Methods for Environmental Microbiology and Biotechnology (2002)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
90107-250ML-F04061833245781
90107-2.5L-F04061833245774