Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 940,00 Kč | |
| 2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 780,00 Kč |
O této položce
4 940,00 Kč
Název produktu
Tetrahydrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9%
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
contains
250 ppm BHT as inhibitor, ~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.005% peroxides (as H2O2), ≤0.05% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.407
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.887 g/mL at 20 °C, 0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used for the dissolution of poly-ε-caprolactone (PCL) and 1,3-diaminopentane, during the preparation of poly-ε-caprolactone (PCL)-hydroxyapatite (HA) scaffolds[1] and acrylate-terminated poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol diacrylate) (C32)- 1,3-diaminopentane (117) polymer,[2] respectively.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade reagent grade | grade ACS reagent | grade anhydrous |
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥99.9% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.9% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| cation traces Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.00 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?