Přeskočit na
861146
Erioglaucine disodium salt
coloring dye
Synonyma:
Acid Blue 9, Alphazurine FG, FD&C;BLUE No. 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 320,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C37H34Na2N2O9S3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
792.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-339-8
Colour Index Number:
42090
MDL number:
1 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
purple to dark purple
mp
283 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
λmax
406 nm, 625 nm (2nd)
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 306-310 nm in H2O, ≥80000 at 627-631 nm in H2O, ≥9500 at 627-631 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3\C=C/C(C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccccc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
InChI key
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Erioglaucine disodium salt has been used as a coloring dye to determine the feeding behaviour in Drosophila. It has been used as a coloring dye for determining the number of egg masses of Meloidogyne incognita.
Biochem/physiol Actions
Erioglaucine is an acid aminotriphenylmethane dye with blue color.
Analysis Note
Dye content determined on each lot
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
298409A5268A3157
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
purple to dark purple
color
-
color
blue
color
dark blue
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Diogo Sousa-Martins et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 32(7), 1328-1336 (2012-03-28)
To determine whether a natural dye solution based on lutein and zeaxanthin alone or combined with Brilliant Blue stains and facilitates peeling of intraocular membranes in human eyes. In this study of 60 cadaveric eyes, open-sky vitrectomy including posterior hyaloid
Altered lipid metabolism in Drosophila model of Huntington's disease.
Aditi K, et al.
Scientific Reports, 6, 31411-31411 (2016)
Xiang Cai et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(12), 7828-7835 (2011-05-19)
A water-soluble brilliant blue/reduced graphene oxide/tetradecyltriphenylphosphonium bromide composite (BB-rGO-TTP) was prepared by using noncovalent brilliant blue-functionalized reduced graphene oxide (BB-rGO) as the tetradecyltriphenylphosphonium bromide (TTP) carrier. Antibacterial performance of this novel composite was investigated for both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
861146-5G04061833040225
861146-25G04061833040218
Questions
  1. What is the solubility? The properties table has the solubility as 1mg/ml but the safety data sheet(engl.) has the solubility as 10g/L.
    1 answer
    1. When product 861146 is tested during quality control, the testing is at 1mg/ml in water. This 1 mg/ml does not represent maximum solubility. Maximum solubility in water and other solvents is not determined during quality control testing.
      The value of 10 mg/ml comes from the literature. According to the SDS the information is from the OECD Test Guideline 105. The information is not confirmed during quality control testing.