Přeskočit na
85488
2-Methyltetrahydrofuran
analytical standard
Synonyma:
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 820,00 Kč
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 310,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
1 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.406
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyltetrahydrofuran is a sustainable green alternative and offers both economical and environmentally friendly advantages over tetrahydrofuran and dichloromethane in a variety of organometallic reactions and biphasic reactions.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
414247155810673277
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
anhydrous
grade
-
grade
anhydrous
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Axel Kahnt et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(25), 9863-9871 (2011-05-21)
Electron-transfer reactions are fundamental to many practical devices, but because of their complexity, it is often very difficult to interpret measurements done on the complete device. Therefore, studies of model systems are crucial. Here the rates of charge separation and
Tony W T Bristow et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(10), 1794-1802 (2014-08-12)
For on-line monitoring of chemical reactions (batch or continuous flow), mass spectrometry (MS) can provide data to (1) determine the fate of starting materials and reagents, (2) confirm the presence of the desired product, (3) identify intermediates and impurities, (4)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
85488-5ML-F04061833024348
85488-10ML-F04061836959128