Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 110 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 949 100,00 Kč |
O této položce
949 100,00 Kč
Quality Level
form
liquid
shelf life
3 yr (from Date of Manufacture)
composition
MIT, 9.5%
packaging
pkg of 110 kg
parameter
<90 °C operating temperature
color
colorless to light yellow
matrix
Water
operating pH range
2-12
pH range
3-6
bp
100 °C/1.013 hPa
mp
-20--15 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.020 g/cm3 at 25 °C
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble °C | solubility water: soluble at 20 °C |
| density 1.020 g/cm3 at 25 °C | density 1.020 g/cm3 at 25 °C | density 1.020 g/cm3 at 25 °C | density 1.020 g/cm3 at 25 °C |
| mp -20--15 °C | mp -20--15 °C | mp -20--15 °C | mp -20--15 °C |
| bp 100 °C/1.013 hPa | bp 100 °C | bp 100 °C/1.013 hPa | bp 100 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ProClin™ 950
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 799130-110KG | 04061833472132 |