Přeskočit na
79754
Rhodamine B
analytical standard
Synonyma:
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 840,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H31ClN2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
479.01
EC Number:
201-383-9
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45170
Beilstein/REAXYS Number:
4091619
3 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
210-211 (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Rhodamine B is a cationic dye.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rhodamine B may be used as a reference standard in the determination of rhodamine B in chili containing products using high-performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8368902558R6626
Rhodamine B analytical standard
Supelco
79754
Rhodamine B
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
titration: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine B
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Development of a rapid, simple and sensitive HPLC-FLD method for determination of rhodamine B in chili-containing products.
Qi P, et al.
Food Chemistry, 164(16), 98-103 (2014)
Photoassisted degradation of dye pollutants. 3. Degradation of the cationic dye rhodamine B in aqueous anionic surfactant/TiO2 dispersions under visible light irradiation: evidence for the need of substrate adsorption on TiO2 particles.
Zhao J, et al.
Environmental Science & Technology, 32(16), 2394-2400 (1998)
Van Duong Ta et al.
Scientific reports, 3, 1362-1362 (2013-03-02)
Optical microcavities are important for both fundamental studies of light-matter interaction and applications such as microlasers, optical switches and filters etc... Tunable microresonators, in which resonant modes can be manipulated, are especially fascinating. Here we demonstrate a unique approach to
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
79754-25MG04061832964799
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?