Přeskočit na
79690
Phosphotungstic acid hydrate
suitable for microscopy
Synonyma:
Tungstophosphoric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 370,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H3[P(W3O10)4] · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
2880.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
MDL number:
Form:
powder or crystals
1 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or crystals
Quality Level
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
loss
≤15% loss on drying
pH
2 (20 °C)
mp
~95 °C (lit.)
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]OCCN, O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphotungstic acid hydrate is a heteropolyacid.It is a reagent suitable to detect alkaloids and nitrogenous bases. It is suitable for manufacturing organic pigments, and additives in the plating industry. It is known to impart water resistance to plastics, adhesives, and cement. It also is suitable as a catalyst for organic reactions.
Application
Phosphotungstic acid hydrate may be used as a staining agent for the transmission electron microscope (TEM) imaging of cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) coated gold nanorods.It may be used in the preparation of:
  1. Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks
  2. Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts
  3. Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
Other Notes
Review of the folin phenol method for the quantitative determination of proteins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P40064559701.00583
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble at 20 °C
pH
2 (20 °C)
pH
2 (20 °C)
pH
-
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Cu: ≤10 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤200 ppm, Na: ≤200 ppm, Pb: ≤20 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphotungstic acid hydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sakari S Karhula et al.
PloS one, 12(1), e0171075-e0171075 (2017-01-31)
Contrast-enhanced micro-computed tomography (CEμCT) with phosphotungstic acid (PTA) has shown potential for detecting collagen distribution of articular cartilage. However, the selectivity of the PTA staining to articular cartilage constituents remains to be elucidated. The aim of this study was to
Tobias Riede et al.
Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 63(8), 2680-2694 (2020-08-09)
Purpose The larynx plays a role in swallowing, respiration, and voice production. All three functions change during ontogeny. We investigated ontogenetic shape changes using a mouse model to inform our understanding of how laryngeal form and function are integrated. We
Tony Werner et al.
Scientific reports, 8(1), 5465-5465 (2018-04-05)
The most common allergen in fish, the highly-abundant protein β-parvalbumin, forms amyloid structures as a way to avoid gastrointestinal degradation and transit to the blood. In humans, the same amyloid structures are mostly associated with neurodegenerative disorders such as Alzheimer's
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
79690-100G04061832964539
79690-500G04061832964591
79690-25G04061832964553