Help! This kit has stained my bacteria. How do I clean them? This kit works great and has everything you need all in one place.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 310,00 Kč |
O této položce
3 310,00 Kč
agency
according to GB 4789.30-2016
Quality Level
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
suitability
suitable for microscopy, bacteria
General description
Application
Other Notes
94448 Gram′s crystal violet Solution
90107 Gram′s iodine Solution
75482 Gram′s Decolorizer Solution
94635 Gram′s safranin Solution
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) Gram staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| suitability suitable for microscopy, bacteria | suitability - | suitability - | suitability suitable for microscopy, bacteria |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| agency according to GB 4789.30-2016 | agency - | agency - | agency - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
68.0 °F
flash_point_c
20 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Sortimentní položky
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptokoky - přehled detekce, identifikace, diferenciace a kultivačních technik
Většina vibrií využívá jako zdroj energie jednoduchý zdroj C, jako je glukóza, a pro optimální růst potřebuje 2-4 % NaCl nebo jiné soli a stopové prvky přítomné v mořské vodě. Některé druhy mohou využívat různé zdroje energie.
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 37345-1G-F | 04061826652497 |
| 77730-1KT-F | 04061832940588 |