Přeskočit na
77664
3-Methyl-1-butanol
analytical standard
Synonyma:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 790,00 Kč
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 010,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.15
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-633-5
Beilstein/REAXYS Number:
1718835
MDL number:
1 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
autoignition temp.
644 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive, which is a natural product of fungus and yeast fermentation.[1]
Application
3-Methyl-1-butanol is used as a precursor for the synthesis of various chemicals, such as isoamyl acetate.[1] It may be used as a reference standard for the analysis of 3-methyl-1-butanol content in honey samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR2337590921424153
3-Methylbutanol analytical standard
Supelco
59092
3-Methylbutanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
application(s)
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤0.3% water
impurities
-
impurities
≤0.1% 2-methylbutanol (remarks in GC)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-1-butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
110.3 °F - closed cup
flash_point_c
43.5 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Contribution of dynamic headspace GC-MS analysis of aroma compounds to authenticity testing of honey.
Radovic SB, et al.
Food Chemistry, 72(4), 511-520 (2001)
Michael R Connor et al.
Applied and environmental microbiology, 74(18), 5769-5775 (2008-08-05)
3-Methyl-1-butanol is a potential fuel additive or substitute. Previously this compound was identified in small quantities in yeast fermentation as one of the fusel alcohols. In this work, we engineered an Escherichia coli strain to produce 3-methyl-1-butanol from glucose via
Luca Bianco et al.
PloS one, 9(10), e110377-e110377 (2014-10-11)
High-density SNP arrays for genome-wide assessment of allelic variation have made high resolution genetic characterization of crop germplasm feasible. A medium density array for apple, the IRSC 8K SNP array, has been successfully developed and used for screens of bi-parental
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
77664-1ML04061838820310
77664-5ML04061832940434