Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 130,00 Kč |
O této položce
3 130,00 Kč
form
oil
Quality Segment
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.473
viscosity
100-145 mPa.s(20 °C)
bp
300 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form oil | form viscous liquid | form - | form light oil |
| mp -24 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| bp 300 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.473 | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.467 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin oil
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
419.0 °F - closed cup
flash_point_c
215 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Validated HPTLC method for mineral oil contamination in food, enabling quantification of paraffin oil in milk using HPTLC plates and TLC Explorer.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 76235-500ML | 04061838261175 |
| 76235-10ML-KC | 04061838083173 |