Přeskočit na
76048
Dimethyl sulfide
analytical standard
Synonyma:
DMS, Methyl sulfide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 440,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-846-2
Beilstein/REAXYS Number:
1696847
MDL number:
3 440,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
402 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
19.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl sulfide is found to be the most abundant volatile thioether, which can find applications as a flavor enhancing agent in food. It can undergo oxidation in the process of malting and kilning, to yield dimethyl sulfoxide (DMSO).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W274615W274623471577
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
2.1 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfide
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F - closed cup
flash_point_c
-36 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Effect of l-Cysteine and Transition Metal Ions on Dimethyl Sulfide Oxidation
Baldus M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(10), 2180-2188 (2017)
Dimethyl sulfide in the surface ocean and the marine atmosphere: a global view
Andreae.OM and Raemdonck H
Science, 744-747 (1983)
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
76048-100MG04061832917924