Přeskočit na
69799
(−)-Ethyl L-lactate
greener alternative
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyma:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
847,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-694-1
Beilstein/REAXYS Number:
1720839
MDL number:
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
847,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.), n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Other Notes
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks, e.g. (S)-1,2-propanediol and (S)-propylene oxide; O-Protection and reduction to the aldehyde
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
77367E3410208996
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
assay
98%
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.)
refractive index
n20/D 1.410-1.420, n20/D 1.4130 (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.), 1.042 g/mL at 25 °C
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
bp
154 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Ethyl L-lactate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
S.D. Burke et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4143-4143 (1987)
L. Banfi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3784-3784 (1984)
B. Seuring et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 1175-1175 (1977)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
69799-250ML04061832793986
69799-1L04061837642081