Přeskočit na
64001BC
MVP ICON® Positive Controls
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 vials
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 060,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41112601
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
4 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
General description
The MVP ICON ATP Positive Control provides a sample which produces a positive ATP result when assayed with the MVP ICON system.
Application
ATP Bioluminescence
ATP Testing, Food Processing, HACCP Monitoring, Sanitation
It is recommended that ATP positive controls be run every other day of use and incorporated into an overall Quality Control program which monitors and tracks the MVP ICON system results over an extended period of time.
Biochem/physiol Actions
The detection of ATP through bioluminescence is a well-established and widely used indicator of surface hygiene and cleaning efficacy in food processing. Visual inspection is not an adequate critical control for surface hygiene and the lengthy time-to-result of microbiological test methods (from 2 - 7 days) make them ineffective for hygiene monitoring. ATP detection with the MVP ICON provides results in 10 seconds allowing for immediate "go/no-go" decisions to be made prior to the start of processing and allows for correction actions, when necessary, to be taken immediately. ATP is a molecule that is found in all living cells, including: bacteria, yeast, mold and all organic matter. After cleaning and/or sanitizing, food processing equipment and the plant environment is tested for ATP. If cleaning/sanitizing has been effective, ATP levels should be low.
Other Notes
Twenty-five (25) sealed glass vials containing approximately 1 x 10-13 moles of lyophilized Adenosine triphosphate (ATP).
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
64003BC64004BC78300BC
manufacturer/tradename
BioControl Systems 64001-25, MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON® 64004-100
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Lightning MVP ICON ATP Positive Control
    Bezpečností list
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
64001-2504061838530479