Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 550,00 Kč |
O této položce
2 550,00 Kč
Quality Segment
concentration
1 M in ethanol
density
0.83 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.83 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| concentration 1 M in ethanol | concentration 2 M in ethanol | concentration 8 M | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium chloride solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 62481-250ML-F | 04061838261106 |