Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 220,00 Kč |
O této položce
2 220,00 Kč
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
99.6%
form
crystalline powder
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, (Magnesium and Alkaline-Earth Metals (e.g., Mg, Ca, Sr, Ba) ≤200 ppm)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form solid | form powder or crystals | form powder or crystals |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F)) | solubility water: soluble | solubility water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F)) |
| assay 99.6% | assay 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration), 99.5-100.5% (silver nitrate titration) | assay ≥99.0% | assay 99-100.5% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces bromide (Br-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤300 ppm | anion traces bromide (Br-): ≤0.005%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%passes test, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001% | anion traces - | anion traces bromide (Br-): ≤1000 mg/kg, iodide (I-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg |
| mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) | mp 770 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 60126-25KG | 04061833440582 |
| 60126-1KG | 04061826714799 |