Přeskočit na
471224
Diisopropylamine
≥99.5%, liquid
Synonyma:
DIPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
880,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 260,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 560,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-558-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605284
Assay:
≥99.5%
Bp:
84 °C (lit.)
Vapor pressure:
50 mmHg ( 20 °C)
880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diisopropylamine, ≥99.5%
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
density
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisopropylamine (DIPA) is an aliphatic secondary amine widely used as an organic base in organic synthesis. Its standard molar enthalpy of formation and combustion has been measured by static-bomb calorimetry.
Application
Diisopropylamine (DIPA) may be used in the following syntheses:
  • diisopropylamine methyl urea (DMU)
  • N,N-diisopropyl quinoline-2-carboxamide
  • 3-N-sulfonylamidine coumarins
  • N-chloroamine, an intermediate to generate amides
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3864648.0364638292
assay
≥99.5%
assay
99.95%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
expl. lim.
8.5 %
expl. lim.
8.5 %
expl. lim.
1.1-7.1 % (v/v)
expl. lim.
8.5 %
mp
−61 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
mp
-70 °C
mp
−61 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
7.8 °F - closed cup
flash_point_c
-13.45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
A simple and novel amide ligand based on quinoline derivative used for palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Liu H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 794, 27-32 (2015)
Microwave-Assisted Copper-Catalyzed Four Component Tandem Synthesis of 3-N-Sulfonylamidine Coumarins.
Murugavel G and Punniyamurthy T.
The Journal of Organic Chemistry, 80 (12), 6291-6299 (2015)
Enthalpies of combustion of di-n-propylamine, diisopropylamine, diisobutylamine, and di-sec-butylamine.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 29(9), 1025-1030 (1997)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
471224-18L04061832359601
471224-4X100ML04061832359618
471224-2.5L04061837548772
471224-500ML04061832359632
471224-4X2.5L04061832359625
471224-100ML04061832359595
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?