Přeskočit na
458848
Allura Red AC
Dye content 80 %
Synonyma:
Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 850,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H14N2Na2O8S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
496.42
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-368-0
Colour Index Number:
16035
MDL number:
2 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Level
composition
Dye content, 80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to maroon
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
density
0.448 g/cm3 at 20 °C (at 976.8 hPa - OECD Test)
ε (extinction coefficient)
≥20000 at 501-507 nm in water at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
Gene Information
General description
Allura Red AC is a food azo dye.[1] It is a dark red powder or granules, that is soluble in water and insoluble in ethanol.
Application
Allura Red AC has been used:
  • for the determination of fecal neutral sterols (FNS) in mice
  • to evaluate its developmental toxicity
  • as a coloring reagent for observing the experimental performance of liquid-handling robot
Biochem/physiol Actions
Allura Red AC has been used as a coloring agent and a non-absorbable color marker.
Legal Information
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
36554838213195251
Allura Red AC analytical standard
Supelco
38213
Allura Red AC
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to maroon
color
dark brown
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1%, dark red
composition
Dye content, 80%
composition
Dye content, 25%
composition
-
composition
Dye content, 50%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allura Red AC
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Transgenic Tomatoes Expressing the 6F Peptide and Ezetimibe Prevent Diet-induced Increases of Interferon-β and Cholesterol 25-hydroxylase in Jejunum
Mukherjee P, et al.
Journal of Lipid Research (2017)
An approach to enhance self-compensation capability in paper-based devices for chemical sensing
Lo SJ, et al
Talanta, 145, 29-34 (2015)
Developmental toxicity assessment of common excipients using a stem cell-based in vitro morphogenesis model
Yuan CJ and Marikawa Y
Food And Chemical Toxicology (2017)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
458848-500G04061832339726
458848-100G04061832342917