Přeskočit na
45607
Parathion
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Ethylparathione, Parathion-ethyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14NO5PS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
291.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-271-7
MDL number:
1 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
LCCNCVORNKJIRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
458903345236187
Parathion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45607
Parathion
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parathion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Inactivation of rat liver cytochrome P-450 by the suicide substrates parathion and chloramphenicol.
J Halpert et al.
Drug metabolism reviews, 12(2), 239-259 (1981-01-01)
Courtney Dunn et al.
Academic emergency medicine : official journal of the Society for Academic Emergency Medicine, 19(5), 504-509 (2012-05-19)
Therapies exist for acute organophosphate (OP) exposure but mortality rates remain high (10% to 20%). Currently, treatment focuses on reversing the resultant cholinergic excess effects through the use of atropine. Intralipid fat emulsion (IFE) has been used to treat lipophilic
Steven B Bird et al.
Toxicology, 247(2-3), 88-92 (2008-04-02)
Organophosphorus (OP) pesticides poison more than 3,000,000 people every year in the developing world, mostly through intentional self-poisoning. Advances in medical therapy for OP poisoning have lagged, and current treatment is not highly effective with mortality of up to 40%
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
45607-100MG04061838260925