Přeskočit na
45463
Diuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
838,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H10Cl2N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-354-4
Beilstein/REAXYS Number:
2215168
MDL number:
838,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI key
XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
340184540036574
Diuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45463
Diuron
Diuron-d6 PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34018
Diuron-d6
Chlortoluron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45400
Chlortoluron
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diuron
target_organs
Blood
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
S Giacomazzi et al.
Chemosphere, 56(11), 1021-1032 (2004-07-28)
Diuron is a biologically active pollutant present in soil, water and sediments. A synthesis of literature data on its physicochemical properties, partitioning behaviour, abiotic and biotic transformations, toxicological and ecotoxicological impacts has been here performed. Data have shown that diuron
Ezequiel Petrillo et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6182), 427-430 (2014-04-26)
Light is a source of energy and also a regulator of plant physiological adaptations. We show here that light/dark conditions affect alternative splicing of a subset of Arabidopsis genes preferentially encoding proteins involved in RNA processing. The effect requires functional
Priyanka Sharma et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 99-105 (2012-08-14)
We report a novel in-situ electrochemical synthesis approach for the formation of functionalized graphene-graphene oxide (fG-GO) nanocomposite on screen-printed electrodes (SPE). Electrochemically controlled nanocomposite film formation was studied by transmission electron microscopy (TEM) and Raman spectroscopy. Further insight into the
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
45463-250MG04061835377336