Přeskočit na
43236
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
analytical standard
Synonyma:
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 390,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H12N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
2 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤2.0% water
refractive index
n20/D 1.500-1.502, n20/D 1.5015 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
InChI key
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
613529130794490
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
180-181 °C (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
bp
187 °C (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F
flash_point_c
69 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
H3264-1G04061826059739
43236-100MG04061832108803