Přeskočit na
42612
Honokiol
analytical standard
Synonyma:
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 520,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
266.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
4 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI key
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Honokiol is a natural biphenyl neolignan from magnolia extract. It is antiangiogenic, antitumor, and anxiolytic.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL89315Y0001290H4914
Honokiol analytical standard
Supelco
42612
Honokiol
Honokiol phyproof® Reference Substance
PHL89315
Honokiol
Honokiol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001290
Honokiol
Honokiol ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
H4914
Honokiol
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Honokiol
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Quantitative HPLC-UV analysis of honokiol, magnolol, and glycyrrhizic acid in Huoxiang Zhengqi Shui following the Chinese Pharmacopoeia draft.
Haiquan Wang et al.
Neuropharmacology, 86, 9-21 (2014-06-29)
Recently, increasing evidence has shown that cell cycle activation is a key factor of neuronal death and neurological dysfunction after traumatic brain injury (TBI). This study aims to investigate the effects of Honokiol, a cell cycle inhibitor, on attenuating the
Ying Ju Chen et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(4), 573-580 (2014-01-01)
Proinflammatory cytokine interleukin-1β (IL-1β) stimulates several mediators of cartilage degradation and plays an important role in the pathogenesis of osteoarthritis (OA). Honokiol, a low molecular weight natural product isolated from the Magnolia officinalis, has been shown to possess anti-inflammatory effect.
Levi E Fried et al.
Antioxidants & redox signaling, 11(5), 1139-1148 (2009-02-11)
Honokiol is a small-molecule polyphenol isolated from the genus Magnolia. It is accompanied by other related polyphenols, including magnolol, with which it shares certain biologic properties. Recently, honokiol has been found to have antiangiogenic, antiinflammatory, and antitumor properties in preclinical
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
26230-10ML04061837531965
42612-25MG04061832104157