Přeskočit na
402869
Chloramine T trihydrate
ACS reagent grade, 98%, powder
Synonyma:
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 390,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 720,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
281.69
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-854-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3924168
Assay:
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
Form:
powder
1 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chloramine T trihydrate, ACS reagent, 98%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
<1.5% insolubles (alcohol)
pH
8.0-10.0 (25 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
solubility
H2O: passes test
suitability
passes test for determination of bromide
SMILES string
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloramine T (CAT) trihydrate is a commonly used reagent for organic synthesis especially in heterocyclic chemistry. CAT is an active chlorine compound that shows antimicrobial activity.[1]
Application
Chloramine T trihydrate may be used as an oxidizing agent in the synthesis of 8-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine derivatives and novel isoxazolines.
It may also be used in the synthesis of the following compounds:
  • Nitrile imines by the oxidative dehydrogenation of N-(nitrobenzyl)-imidazole aldehyde hydrazine.
  • Mono-N-tosylated-1,2-diamines.
  • 3,5-Disubstituted isoxazoles.[2]
  • Fused 3,6-disubstituted triazolothiadiazoles by the oxidative cyclization of N-heteroaryl-substituted hydrazones.
Nitrene source for aziridinations[3][4] and aminohydroxylations.[5]
Packaging
Capable of oxidative cyclization to produce various heterocycles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
23270312241.02424
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
assay
≥98.0% (RT)
assay
98.0-103.0%
assay
98.0-103.0% (iodometric)
solubility
H2O: passes test
solubility
-
solubility
-
solubility
150 g/L
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
solid
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramine T trihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Facile Synthesis of 3, 6-Disubstituted-1, 2, 4-triazolo-[3, 4-b]-1, 3, 4-thiadiazoles via Oxidative Cyclization of N-Heteroaryl-Substituted Hydrazones and Their Biological Activity.
Himaja M, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(4), 823-828 (2012)
Synthesis and antimicrobial activity of novel isoxazolines by 1, 3-dipolar cycloaddition reactions.
Govindaraju M, et al.
International Journal of ChemTech Research, 6(2), 886-890 (2014)
[1-(4-Nitrobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]-4, 5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazole: Synthesis, Anti-Inflammatory and Analgesic Activities.
Sreenivasa S and Shankar BJ.
Open Journal of Medicinal Chemistry, 3(2) (2013)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
402869-1KG04061831986105
402869-100G04061835365722
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the expiry date?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.