Přeskočit na
398039
1,2-Propanediol
ACS reagent grade, ≥99.5%, liquid
Synonyma:
1,2-PDO, Propylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 730,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 300,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 090,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-338-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1340498
Assay:
≥99.5%
Form:
(liquid or viscous liquid)
1 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1,2-Propanediol, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
(liquid or viscous liquid)
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
impurities
≤0.0005 meq/g Titr. acid, ≤0.2% water
ign. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Propanediol, a 1,2-alkanediol is an industrially important chemical. Due to its increasing demand many green methods have been proposed for its synthesis mainly using the inexpensive glycerol as the starting material. It is a raw material for the synthesis of intermediates, building blocks and polymers.[1]
Application
1,2-Propanediol may be used in the following processes:
  • Green synthesis of propylene carbonate.
  • Production of lactic acid by green catalytic oxidation.
  • Propanal generation by catalytic dehydration.
Other Notes
The article number 398039-4X2L will be discontinued. Please order the single bottle 398039-2L which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Reactive Extraction of 1, 3-Propanediol with Aldehydes in the Presence of a Hydrophobic Acidic Ionic Liquid as a Catalyst.
Matsumoto M, et al.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 22(2), 209-213 (2015)
Sustainability metrics for a fossil-and renewable-based route for 1, 2-propanediol production: A comparison.
Marinas A, et al.
Catalysis Today, 239, 31-37 (2015)
A novel Pd/C-catalyzed conversion of glucose to 1, 2-propanediol by water splitting with Zn.
Wang, J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(63), 51435-51439 (2015)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
398039-2L04061837887451
398039-500ML04061831983920
398039-25ML04061831983913
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration of the stock bottle?
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a literature density of 1.036 g/mL and a molecular weight of 76.09 g/mol. The minimum purity is 99.50 %, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 13.5 M (99.50 %) to 13.6 M (100%).
      Helpful?
  4. Il propandiolo in soluzione al 30% favorisce o inibisce la crescita batterica in particolare di Pseudomonas aeruginosa? Grazie
    1 answer
    1. This product has not been tested for growth promotion or inhibition at any concentration. These properties would have to be determined by the end user. See the link below to a publication that may be helpful.
      https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13068-021-02067-w