Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
1 g/L As in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
AAS: suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) agriculture | application(s) industrial qc | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1327-53-3
1327-53-3
7697-37-2 + 1327-53-3
Sortimentní položky
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 39436-250ML | 04061838260864 |