Přeskočit na
39382
Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid A
analytical standard
Synonyma:
THCA-A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H30O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
358.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
17 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
suitability
corresponds for H-NMR
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCc1cc2OC(C)(C)C3CCC(C)=CC3c2c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T47643996194972
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
single component solution
format
neat
format
neat
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
suitability
corresponds for H-NMR
suitability
-
suitability
in accordance for H-NMR
suitability
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Maria João Baptista et al.
Forensic science international, 128(1-2), 66-78 (2002-09-05)
A sensitive analytical method was developed for quantitative analysis of delta(9)-tetrahydrocannabinol (delta(9)-THC), 11-nor-delta(9)-tetrahydrocannabinol-carboxylic acid (delta(9)-THC-COOH), cannabinol (CBN) and cannabidiol (CBD) in human hair. The identification of delta(9)-THC-COOH in hair would document Cannabis use more effectively than the detection of parent
Virginia Brighenti et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 192, 113633-113633 (2020-10-12)
Cannabidiol (CBD) is a bioactive terpenophenolic compound isolated from Cannabis sativa L. It is known to possess several properties of pharmaceutical interest, such as antioxidant, anti-inflammatory, anti-microbial, neuroprotective and anti-convulsant, being it active as a multi-target compound. From a therapeutic
Marilyn A Huestis et al.
Clinical chemistry, 51(12), 2289-2295 (2005-10-15)
Knowing the time cannabis was last used is important for determining impairment in accident investigations and clinical evaluations. Two models for predicting time of last cannabis use from single plasma cannabinoid concentrations-model I, using Delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC), and model II, using
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
39382-10MG04061834390497