Přeskočit na
38497
Nitrate Reagent A
suitable for microbiology
Synonyma:
1-Naphthylamine solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41171621
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávkuVyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
acetic acid 5 N, 1000 mL , α-naphthylamine, 5 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Enterobacter spp., Neisseria spp., anaerobic bacteria, bacteria
SMILES string
Nc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Naphtylamine and sulfanilic acid are used for detection of nitrate reduction by bacteria. Organisms containing nitrate reductase reduce nitrate to nitrite, which forms a diazonium salt with sulfanilic acid and reacts with α-naphtylamine to form a red azo dye.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
511381.169711.10022
Nitrate Test reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16971
Nitrate Test
Nitrite Test colorimetric, 0.1-3 g/L (NO2-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Supelco
1.10022
Nitrite Test
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioChemika
product line
-
product line
-
product line
MQuant®
suitability
Enterobacter spp., anaerobic bacteria, Neisseria spp.
suitability
Enterobacter spp., Neisseria spp., anaerobic bacteria
suitability
-
suitability
-
composition
acetic acid 5 N, 1000 mL , α-naphthylamine, 5 g
composition
-
composition
-
composition
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
application(s)
boiler and cooling water
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Většina vibrií využívá jako zdroj energie jednoduchý zdroj C, jako je glukóza, a pro optimální růst potřebuje 2-4 % NaCl nebo jiné soli a stopové prvky přítomné v mořské vodě. Některé druhy mohou využívat různé zdroje energie.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Zobrazit všechny články
Související obsah
Yuta Matsuoka et al.
Free radical biology & medicine, 53(11), 2112-2118 (2012-10-03)
Ascorbic acid is a small-molecule reductant with multiple functions in vivo. Reducing ascorbic acid intake leads to a lack of hydroxylation of prolines and lysines, causing a looser triple helix and resulting in scurvy. Ascorbic acid also acts as an
Iain M McIntyre et al.
Forensic science international, 223(1-3), 349-352 (2012-11-08)
Sertraline is a commonly prescribed selective inhibitor of serotonin uptake used for the treatment of mental depression and anxiety. Central blood and liver concentrations of sertraline (norsertraline) are compared to levels in peripheral blood in nine medical examiner cases. Specimens
Elizabeth Rayburn et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 69(6), 1423-1431 (2012-03-01)
ML-970 (AS-I-145; NSC 716970) is an indolecarboxamide synthesized as a less toxic analog of CC-1065 and duocarmycin, a natural product that binds the A-T-rich DNA minor groove and alkylates DNA. The NCI60 screening showed that ML-970 had potent cytotoxic activity
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
38497-100ML-F04061831966060