Přeskočit na
37877
Imazapyr
PESTANAL®, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 060,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H15N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
261.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5442754
2 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)C1(C)N=C(NC1=O)c2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H15N3O3/c1-7(2)13(3)12(19)15-10(16-13)9-8(11(17)18)5-4-6-14-9/h4-7H,1-3H3,(H,17,18)(H,15,16,19)
InChI key
CLQMBPJKHLGMQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Imazapyr is a broad spectrum non-selective herbicide, belonging to the family of imidazolinones, which can find applications in weed control management in cereals and sugar beet. Its mode of action involves the inhibition of the synthesis of branched-chain amino acids in plants.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Degradation of the herbicide imazapyr by Fenton reactions
Kaichouh G, et al.
Environmental Chemistry Letters, 2, 31-33 (2004)
Photocatalytic degradation of imazapyr in water: comparison of activities of different supported and unsupported TiO 2-based catalysts
Pizarro.P, et al.
Catalysis Today, 101, 211-218 (2005)
Salma Bougarrani et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(5) (2020-05-14)
The determination of reaction pathways and identification of products of pollutants degradation is central to photocatalytic environmental remediation. This work focuses on the photocatalytic degradation of the herbicide Imazapyr (2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl) pyridine-3-carboxylic acid) under UV-Vis and visible-only irradiation of aqueous suspensions
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
37877-100MG04061831836325