Přeskočit na
36541
Paraquat dichloride hydrate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride hydrate, Gramoxone, Methyl viologen dichloride, Paraquat dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 820,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H14Cl2N2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.16 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3752782
2 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C2=CC=[N+](C)C=C2)C=C1.[Cl-].[Cl-].O
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
General description
Paraquat dichloride hydrate is a dipyridilium compound, which can find wide applications as a contact herbicide in weed control management. Its mode of action involves the destruction of plant tissue, via disruption of photosynthesis process and rupturing cell membranes leading to desiccation of foliage.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
506363109235602
PCB No 209 analytical standard
Supelco
31092
PCB No 209
PCB No 153 analytical standard
Supelco
35602
PCB No 153
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
application(s)
environmental
application(s)
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraquat dichloride hydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Polární grafitický uhlík umožňuje UHPLC separaci vysoce polárních pesticidů, herbicidů a metabolitů vitaminu D, čímž rozšiřuje možnosti kapalinové chromatografie.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
Inhibition of c-Src protects paraquat induced microvascular endothelial injury by modulating caveolin-1 phosphorylation and caveolae mediated transcellular permeability
Yu H and Qing H
Environmental Toxicology and Pharmacology, 52, 62-68 (2017)
Field Dissiation Kinetics of Paraquat in Acid Soil as Function of Concentration and its Residues in Tea Leaves
Janaki.P and Chinnusamy.C
Asian Journal of Chemistry, 28, 1639-1639 (2016)
Nonthakorn Beatrice Apirajkamol et al.
Ecology and evolution, 10(12), 5680-5693 (2020-07-02)
Stress is a widespread phenomenon that all organisms must endure. Common in nature is oxidative stress, which can interrupt cell homeostasis to cause cell damage and may be derived from respiration or from environmental exposure through diet. As a result
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
36541-100MG04061835377282
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the best way to dilute the paraquat? Should I use ethanol, and if yes, what percentage of ethanol?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 700g/L (20°C). It is not soluble in most organic solvents.
      Helpful?
  2. Is this standard suitable for LCMS analysis?
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability with LC-MS. It has been tested for the suitability of HPLC and gas chromatography. The suitability of this product for LC-MS is an application that would need to be determined by the end user.