Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 530,00 Kč |
O této položce
1 530,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
0.6 mmHg ( 120 °C)
product line
PESTANAL®
assay
100% (HPLC)
autoignition temp.
541 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophenol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
336.2 °F - closed cup
flash_point_c
169.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Protokoly
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 35836-1G | 04061831812800 |