Přeskočit na
34132
3-Acetyldeoxynivalenol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonyma:
3α-Acetoxy-7α,15-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 3α-Acetylvomitoxin, 3-ADON, 3-AcDON
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H22O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
338.35
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
MDL number:
11 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@]3(CO3)[C@@H]1O[C@@H]4C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]24CO
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI key
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
General description
3-Acetyldeoxynivalenol is a group B trichothecene mycotoxin mainly produced by molds of the genus Fusarium, which is commonly present in feed, especially in cereals and silages.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
3-Acetyldeoxynivalenol solution may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in bovine milk using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Analysis Note
purity : ≥97.0% (HPLC)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
341353412434137
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
~100 μg/mL in acetonitrile
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
concentration
~100 μg/mL in acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-05-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Michael Bretz et al.
Molecular nutrition & food research, 50(3), 251-260 (2006-03-08)
Trichothecenes are secondary metabolites produced by several fungi of the Fusarium genus during their growth period. They inhibit protein biosynthesis in eukaryotic cells resulting in numerous toxic effects such as diarrhea, vomiting, and gastro-intestinal inflammation. Considering its occurrence in food
Determination of mycotoxins in bovine milk by liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Sorensen KL and Elbaek HT
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 820(2), 183-196 (2005)
Rie Tsuyuki et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(5), 1760-1766 (2011-02-09)
The effects of cobalt chloride on the production of trichothecene and ergosterol in Fusarium graminearum were examined. Incorporation experiments with (13)C-labeled acetate and leucine confirmed that both 3-acetyldeoxynivalenol and ergosterol were biosynthesized via a mevalonate pathway by the fungus, although
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
34132-2ML04061826753835
34132-1ML04061841210566