O této položce
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
189 °C/736 mmHg (lit.)
mp
55-56 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
application(s)
PFAS testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
InChI
1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
InChI key
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format single component solution | format single component solution | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecafluorooctanoic acid
signalword
Danger
target_organs
Liver
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - PBT - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
335-67-1
335-67-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
The article details the suitability of Milli-Q® water purification systems for effective removal of PFAS from water for reliable LC-MS/MS analyses.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 33824-100MG | 04061826744482 |