Přeskočit na
32677
Difenacoum
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-yl)-4-hydroxychromen-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 260,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H24O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
444.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-978-4
Beilstein/REAXYS Number:
8360065
MDL number:
3 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)-c5ccccc5)C(=O)Oc6ccccc16
InChI
1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2
InChI key
FVQITOLOYMWVFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Difenacoum is a coumarin anticoagulant, which is developed as a rodenticide, in order to control warfarin‐resistant rodents.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Difenacoum may be used as a reference standard in the determination of difenacoum in tissue samples using high performance liquid chromatography (HPLC).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR14353250446301
Difenacoum PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32677
Difenacoum
Bifenazate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32504
Bifenazate
Fluquinconazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46301
Fluquinconazole
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
56073-07-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
S Terneu et al.
Acta clinica Belgica, 58(4), 241-244 (2003-11-26)
A 36-year-old woman presented to the Emergency Room because of abdominal pain associated with hematuria and red blood blending to stool. On admission, the physical examination revealed abdominal tenderness and diffuse cutaneous hematoma. The laboratory findings showed abnormal clotting tests
S C Smolinske et al.
Pediatrics, 84(3), 490-494 (1989-09-01)
This prospective study was undertaken to determine the incidence, severity, time of onset, and duration of coagulopathy in children following accidental ingestion of long-acting anticoagulant rodenticides, often called "superwarfarins." Of 110 children, who ingested superwarfarins and in whom one or
Alan Buckle et al.
Pest management science, 69(2), 233-239 (2012-12-05)
Anticoagulant resistance in Norway rats at foci in Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom is genetically characterised by the same single nucleotide polymorphism (SNP) and consequent amino acid exchange from tyrosine to cysteine at location 139
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
32677-25MG04061826716465