Přeskočit na
31518
2,4-D
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 050,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cl2C6H3OCH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.04
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-361-1
Beilstein/REAXYS Number:
1214242
MDL number:
1 050,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
0.4 mmHg ( 160 °C)
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4-D is a synthetic auxin mostly used as herbicide in the control of broadleaf weeds.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
76514D7299D70724
2,4-D PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31518
2,4-D
2,4-D certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76514
2,4-D
format
neat
format
neat
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-D
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Olga I Kubrak et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 157(3), 259-265 (2013-01-08)
This study investigated the effects of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), a widely used herbicide, on the metabolism of goldfish, Carassius auratus, using only vital (non-lethal) approaches. After 96 h exposure to 1, 10 or 100 mg/L of 2,4-D selected hematological (total
Manoharan Rajesh et al.
Protoplasma, 251(5), 1231-1243 (2014-03-19)
Podophyllum hexandrum Royle known as Indian mayapple is an important medicinal plant found only in higher altitudes (2,700 to 4,200 m) of the Himalayas. The highly valued anticancer drug Podophyllotoxin is obtained from the roots of this plant. Due to
Miguel Cacho Teixeira et al.
Trends in biotechnology, 25(8), 363-370 (2007-06-20)
Genomic information and tools are beginning to be used to increase our understanding of how organisms of all types interact with their environment. The study of the expression of all genes, at the genome, transcriptome, proteome and metabolome level, in
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
425222-1G04061837406751
425222-5G04061837406768
31518-250MG04061835377152
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?