Přeskočit na
31418
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 12,000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 910,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H10O5)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.24
EC Number:
232-677-5
MDL number:
4 910,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Level
mol wt
Mn ~8,000, Mp ~10,000, Mw ~12,000
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.50
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, with a linear backbone of α-linked D-glucopyranosyl repeating units. Dextrans are found as bacterial extracellular polysaccharides. They are synthesized from sucrose by Leuconostoc mesenteroides and Lactobacillus brevis. Bacteria employ dextran in biofilm formation or as a protective coating to evade host phagocytes in the case of pathogenic bacteria.
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 12,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Application
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
314173142531424
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
mol wt
Mn ~8,000, Mw ~12,000, Mp ~10,000
mol wt
Mn ~3,300, Mp ~4,400, Mw ~5,200
mol wt
Mn ~330,000, Mp ~400,000, Mw ~670,000
mol wt
Mn ~235,000, Mp ~275,000, Mw ~410,000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Dextrany jsou polysacharidy s molekulovou hmotností ≥ 1 000 daltonů, které mají lineární páteř z α-vázaných d-glukopyranosylových opakujících se jednotek.
Elizabeth M Bradshaw et al.
Nature neuroscience, 16(7), 848-850 (2013-05-28)
In our functional dissection of the CD33 Alzheimer's disease susceptibility locus, we found that the rs3865444(C) risk allele was associated with greater cell surface expression of CD33 in the monocytes (t50 = 10.06, P(joint) = 1.3 × 10(-13)) of young
Yoshikazu Isomura et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(25), 10209-10220 (2013-06-21)
It is widely accepted that dorsal striatum neurons participate in either the direct pathway (expressing dopamine D1 receptors) or the indirect pathway (expressing D2 receptors), controlling voluntary movements in an antagonistically balancing manner. The D1- and D2-expressing neurons are activated
R D Zysler et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(1), 142-145 (2013-05-01)
We propose a new method for determining the quantity of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (Fe3O4, SPIONs) embedded in animal tissue using magnetization measurements. With this method, the smallest detectable quantity of magnetite nanoparticles in a tissue sample is -1 microg.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
31418-500MG-KC04061833238011
31418-100MG04061833277072