Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 740,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 390,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 670,00 Kč | |
| 2 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 500,00 Kč |
O této položce
2 740,00 Kč
grade
anhydrous
Quality Level
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C)
assay
99.7%
form
liquid
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
14.3 %
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.7% | assay 99% | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade anhydrous | grade - | grade battery grade | grade pharmaceutical primary standard |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| vapor pressure 0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C) | vapor pressure 0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C) | vapor pressure 0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C) | vapor pressure 0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C) |
| density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.), 1.2 g/cm3 | density 1.204 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylene carbonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Související obsah
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 310328-100ML | 04061826676998 |
| 310328-1L | 04061826677018 |
| 310328-500ML | 04061837533136 |
| 310328-2L | 04061826677070 |
| 310328-PZ | 04061823901123 |