Přeskočit na
282065
Sodium
ACS reagent, dry
Synonyma:
Sodium metal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
1 380,00 Kč
450 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 670,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
22.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141806
EC Number:
231-132-9
MDL number:
Form:
solid
1 380,00 Kč
Ceníková cena1 840,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): passes test
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na]
InChI
1S/Na
InChI key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Covalent functionalization modifier for carbon nanotubes [1]
Reactant involved in:
  • Synthesis of atrane complexes[2]
  • Zintl phases[3]
  • Sodium dislodging for depolymerization[4]
  • Graphitization of aerogel-like carbons[5]
Packaging
Packaged under nitrogen.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4837452446868.22284
Sodium ACS reagent, dry
Sigma-Aldrich
282065
Sodium
Sodium cubes, contains mineral oil, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
483745
Sodium
Sodium 25-35 wt % dispersion in paraffin
Sigma-Aldrich
244686
Sodium
Sodium rods (protective liquid: paraffin oil) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22284
Sodium
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
form
solid
form
cubes
form
solid
form
solid
bp
883 °C (lit.)
bp
883 °C (lit.)
bp
883 °C (lit.)
bp
889 °C/1013 hPa
mp
97.8 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
mp
97.8 °C
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 440 °C)
vapor pressure
1.6 hPa ( 400 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it stored in liquids like mineral oils, kerosene or something like that? I'm looking for the solid Na chunk without any liquid filling
    1 answer
    1. This Sodium is dry and is not packaged with any mineral oil or kerosene.
      Helpful?
  4. What physical form is this product sold as? (Powder, chunks, ingots, etc)
    1 answer
    1. The physical form of this material is listed as lumps.