Přeskočit na
274380
Dimethyl sulfide
anhydrous, ≥99.0%
Synonyma:
DMS, Methyl sulfide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 170,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 000,00 Kč
7 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.13
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-846-2
Beilstein/REAXYS Number:
1696847
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
anhydrous
Bp:
38 °C (lit.)
Vapor pressure:
26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C)
3 170,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
402 °F
expl. lim.
19.7 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Dimethyl sulfide is the major biogenic, volatile sulfur compound that is released from the ocean to the atmosphere. It plays a main role in the global sulfur cycle.
Application
Dimethyl sulfide undergoes thiolation reaction with hydrogen sulfide (H2S) in the presence of tungsten-zirconia (WO3/ZrO2) catalyst to form methanethiol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
471577W274623W274615
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
grade
anhydrous
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 7.28 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C, ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
solubility
alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol), H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
38 °C (lit.)
bp
38 °C (lit.)
bp
38 °C (lit.)
bp
38 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfide
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F - closed cup
flash_point_c
-36 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Thiolation of dimethyl sulfide to methanethiol over WO3/ZrO2 catalysts
Chen S, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 365, 60-65 (2012)
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)
Ingrid Elisia et al.
PloS one, 11(3), e0152538-e0152538 (2016-04-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is currently used as an alternative treatment for various inflammatory conditions as well as for cancer. Despite its widespread use, there is a paucity of data regarding its safety and efficacy as well as its mechanism of
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
274380-1L04061826152881
274380-100ML04061826152867
274380-PZ04061823900751