Přeskočit na
26411
Calcium stearate
6.6-7.4% Ca basis
Synonyma:
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 590,00 Kč
20 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
607.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-472-8
Beilstein/REAXYS Number:
3919698
MDL number:
1 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
concentration
6.6-7.4% Ca
impurities
≤0.004% heavy metals (as Pb), ≤0.3% free acid (as stearic acid)
ign. residue
≤10%
loss
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
211751810421134
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.004% heavy metals (as Pb), ≤0.3% free acid (as stearic acid)
impurities
-
impurities
≤0.3% water insolubles, ≤10 mg/kg heavy metal (as Pb)
impurities
Insoluble matter, passes filter test
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
anion traces
-
anion traces
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
concentration
6.6-7.4% Ca
concentration
-
concentration
-
concentration
-
ign. residue
≤10%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
loss
≤3% loss on drying, 105 °C, 3 h
loss
-
loss
≤4% loss on drying, 105 °C, 4 h
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium stearate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Lorenzo Vannozzi et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 75, 147-159 (2017-07-25)
The fabrication of biomaterials for interaction with muscle cells has attracted significant interest in the last decades. However, 3D porous scaffolds featured by a relatively low stiffness (almost matching the natural muscle one) and highly stable in response to cyclic
Polymorphic transformations of calcium stearate and calcium stearate monohydrate.
R D VOLD et al.
Journal of colloid science, 3(4), 339-361 (1948-08-01)
Molecular orientation in the physical-vapour-deposited thin films of calcium stearate.
Miki T, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24(8A), L672-L672 (1985)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
26411-20KG04061832747613
26411-6X1KG04061832747620
26411-1KG04061826122839