Přeskočit na
252549
Formaldehyde solution
37 wt. % in H₂O, solution, ACS reagent grade,contains 10-15% methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Formaldehyde solution
Synonyma:
Formalin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
725,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
776,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
940,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
4 x 100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 670,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 460,00 Kč
6 x 500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 660,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 860,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
30.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
Form:
liquid
725,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Formaldehyde solution, ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
concentration
36.5-38.0%, 37 wt. % in H2O
impurities
≤0.006 meq/g Titr. acid
ign. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3765
solubility
water: soluble
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
suitability
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formaldehyde (formalin) is produced by oxidation of methanol. It is made of 37% formaldehyde and impurities such as methanol, small amounts of formic acid, aldehydes and ketones. It is used as a denaturant in formaldehyde-agarose gel electrophoresis of RNA.
Application
Formaldehyde solution has been used as a fixing agent to fix cells during immunofluorescence imaging and for cross-linking cells during chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay.[1]
Formaldehyde solution has been used for cross-linking/fixing of cells in ChIP (chromatin immunoprecipitation) assay.[2] It has been used for fixing of cells for imaging.
Physical form
This product is a solution of approximately 37% by weight of formaldehyde gas in water.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
476081.0400347673
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.3765
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–10 of 17 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Hi! My formaldehyde solution presents a white precipitate, and I think it can be paraformaldehyde. Can it still be used as formaldehyde, or is there a way to redisolve it and make it functional again? Thanks!
    1 answer
    1. White precipitation occurs due to the formation of paraformaldehyde, a common phenomenon in formaldehyde solutions. This product contains 10-15% methanol as a stabilizer to slow down the process. Ideally, storage should be at 25°C, as lower temperatures accelerate polymerization. The formation of paraformaldehyde is reversible, so the product may still be usable. To achieve a clear solution, gently heat the cloudy solution up to 30°C for 1 to 2 hours, taking care not to overheat, as this can cause degradation.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can you store formaldehyde in plastic?
    1 answer
    1. This product is packaged in glass bottles. Generally, formaldehyde solution can be used in plastic containers. However, it is advised that the unused material be preserved in its original packaging.
      Helpful?
  5. What type of packaging for different packages?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass bottles with polypropylene caps with HDPE liners. The bottle sizes are as follows:
      252549-25 ML in 50 ml bottles
      252549-100 ML in 100 ml bottles
      252549-500ML in 500 ml bottles
      252549-1L in 1L bottles
      252549- 4L in 4L bottles
      Helpful?
  6. Can formaldehyde solution 37% be diluted to 10% formalin for fixing cells for staining? Do you dilute it with around 2.7 part water? Thank you!
    1 answer
    1. How much water should be added to 100mL of a 37% solution to reduce its strength to a 10% solution?
      Use C1 x V1= C2 x V2
      37% x 100ml = 10% x V2
      Therefore V2 = (37% x 100ml) / 10%
      = 370 mL
      Subtract the total original volume from the new volume.
      370 mL - 100 mL = 270 mL
      So to reduce 100mL of 37% to 10% solution, add 270 mL of water to 100 mL of Formaldehyde solution - 252549-25ML.
      Helpful?
  7. Which formaldehyde solution is recommended for use with the HT102A Reticulum kit?
    1 answer
    1. When a silver stain procedure recommends a 10% formalin solution, it is referring to a 10% aqueous formalin solution, which is prepared by diluting 1 part of 37% to 40% formaldehyde with 9 parts deionized water. For histology, it is advisable to use ACS reagents when the product meets ACS Specifications. Suitable products for this purpose would be product numbers 252549 or FX0410. If a 37% to 40% formaldehyde solution is available, it should work; however, it's important to avoid using old bottles of this solution that have been in the lab for several years, as impurities can form over time. Solutions used in histological procedures should typically be replaced every 2 years to ensure effectiveness.
      Helpful?
  8. Is the methanol content in the CoA expressed as volume percent or weight percent?
    1 answer
    1. The methanol content is expressed as weight percent.
      Helpful?
  9. What is a common application for Product No. 252549, Formaldehyde solution?
    1 answer
    1. Formaldehyde can be used in multiple applications in different fields.  One common application is that this product is a common building block for the synthesis of more complex compounds and materials.
      Helpful?
  10. Why is Product No. 252549, Formaldehyde solution, stabilized with methanol?
    1 answer
    1. The methanol serves to slow the formation of paraformaldehyde.
      Helpful?
1–10 of 17 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews