Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 280,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 520,00 Kč |
O této položce
1 280,00 Kč
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
contains
~25 mg/L amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
residual solvents, complies, ≤0.0001% free chlorine (Cl), ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.01% carbon tetrachloride (GC), ≤0.01% trichloromethane (GC), ≤0.02% methanol (GC), ≤0.02% water (Karl Fischer), ≤1 ppm heavy metals (as Pb), ≤2.0% ethanol (GC)
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.423-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.318-1.322 g/mL at 25 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%
suitability
complies for appearance of solution, complies for identity (IR), complies for reaction against H2SO4
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% | assay 99.9% | assay ≥99.5% |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade puriss. | grade - | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.423-1.425, n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) |
| impurities residual solvents, complies, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.01% trichloromethane (GC), ≤0.02% water (Karl Fischer), ≤2.0% ethanol (GC), ≤0.0001% free chlorine (Cl), ≤0.02% methanol (GC), ≤0.01% carbon tetrachloride (GC), ≤1 ppm heavy metals (as Pb) | impurities free chlorine, in accordance, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.02% water (Karl Fischer) | impurities <0.002% water | impurities Free halogens, passes test, ≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.02% water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?