Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 800,00 Kč |
O této položce
11 800,00 Kč
Název produktu
Cellulose, powder, suitable for column chromatography
form
powder
Quality Level
technique(s)
LPLC: suitable
fiber L
0.01-0.10 mm
ign. residue
~0.1%
matrix
Cellulose
matrix active group
polymer
particle size
10-100 μm
cation traces
Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg
suitability
suitable for column chromatography
separation technique
size exclusion (SEC)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| particle size 10-100 μm | particle size 20-250 μm | particle size - | particle size (medium) |
| matrix active group polymer | matrix active group polymer | matrix active group - | matrix active group - |
| matrix Cellulose | matrix Cellulose | matrix - | matrix - |
| separation technique size exclusion (SEC) | separation technique size exclusion (SEC) | separation technique - | separation technique - |
| form powder | form powder | form powder | form fibers |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1672210-25MG | 04061833861585 |
| Y0002133 | 04061841292265 |
| 22183-1KG-F | 04061826714041 |