Přeskočit na
219916
Hydroxy naphthol blue disodium salt
ACS reagent
Synonyma:
disodium;3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
928,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 910,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C20H12N2O11S3Na2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
598.49
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
928,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder, crystals or granules
technique(s)
titration: suitable
pH
7.9
mp
274 °C
solubility
water: soluble
density
2.130 g/cm3
λmax
650 nm
suitability
passes test for determination of calcium
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
General description
Hydroxy naphthol blue disodium salt is a chemical compound belonging to the class of azo dyes commonly used as a pH indicator.It exists as small blue crystals. Hydroxy naphthol blue is suitable for the quantification of metal leaching in metal affinity chromatography. It changes color at pH range 12-13 from blue to reddish pink, in the presence of calcium ions and to deep blue in the presence of disodium ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
861367A36883114367
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
suitability
passes test for determination of calcium
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder, crystals or granules
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Food Chemicals Codex, Volumes 2-3
Food Chemicals Codex, 2-3 null
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
219916-100G04061835345618
219916-5G04061835345625
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does this product consist of having Hydroxy Naphthol Blue deposited on crystals of Sodium Chloride in the concentration of about 1%?
    1 answer
    1. Product 219916 is simply Hydroxy naphthol blue disodium salt. The dye is not deposited on crystals of sodium chloride. The product meets the specifications of the American Chemical Society and is suitability tested for calcium determination.
      Helpful?
  2. Can solutions of 219916 (Naphthol Blue disodium salt) be prepared in water and kept for several days at room temperature?
    1 answer
    1. Solution stability studies for products sold as dry dyes are not conducted. The stability of the solution can vary greatly, from being stable for several days, weeks, or even years to failing after a couple of days. It is advisable to prepare the solution fresh and use it on the day of testing. After 1 week, preparing another fresh solution is recommended. Running tests on the freshly prepared solution and previously prepared solutions can help determine their effectiveness over time. If there is any difference between the freshly prepared solution and solutions that were previously prepared, it would provide the necessary insights. This approach is commonly used in research and development to assess solution stability over time.