Přeskočit na
21820
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
suitable for microscopy
Synonyma:
Carbol fuchsin solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
811,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 720,00 Kč
O této položce
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
811,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
impurities
phenol
density
0.99 g/mL at 20 °C
εmax
9.36 at 542-552 nm in 50% ethanol
suitability
bacteria, suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ziehl-Neelsen staining method using Carbol-Fuchsin is a crucial diagnostic tool used for the detection of acid-fast mycobacteria in tissue sections.
Application
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen is suitable for use in staining assays for acid-resistant, rod-shaped bacteria.
Other Notes
Stain for the assay of acid-resistant rod-shaped bacteria
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.092158779421819
suitability
suitable for microscopy, bacteria
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
P. Bock, ed.
Romeis Mikroskopische Technik null
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
21820-1L04061838775344
21820-100ML04061838775337
Questions
  1. I bought Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen (SKU 21820-1L) from Merck for detection of mycobacterium on tissue sections. No bacteria detected, even in the positive control slides. Is this the right reagent? Can you recommend me a protocol?
    1 answer
    1. Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen, catalog number 21820, should stain acid fast mycobacterium. Quality Control testing performed for product 21820 does not include staining tissue sections. The procedure recommended by the manufacturing site is for smears. The recommend procedure can be found in Staining Procedures: Fourth Edition by George Clark, Williams & Williams, Baltimore 1981 page 380-381.
      Products are guaranteed 1 year from the date of shipping. If no staining is observed, please contact your local Technical Support team to file a formal complaint.
      There are other Carbol Fuchsin solutions that are performance tested during quality testing to ensure acid fast bacillus organisms are demonstrated on tissue sections. Tissue Control slides are also sold as catalog number TTR001-25ea. Catalog numbers for the Carbol Fuchsin are HT8018-250ml or HT80116-500ml. The product numbers for the counterstain for the carbol fuchsin solution are HT8028-250ml or HT80216-500ml. Instructions For Use are found on the website for the Carbol Fuchsin solutions and the Malachite Green counterstain.