Přeskočit na
21310
(±)-Camphor
purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
Synonyma:
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
749,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 230,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-945-0
Beilstein/REAXYS Number:
1907611
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
749,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
quality
synthetic
expl. lim.
3.5 %
impurities
≤0.5% water
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
functional group
ketone
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
20506W526606148075
Camphor 96%
Sigma-Aldrich
148075
Camphor
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥95.5%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
solubility
carbon disulfide: freely soluble, hexane: freely soluble, liquid sulfur dioxide: soluble, phenol/1,2-dichlorobenzene: soluble
solubility
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
solubility
ethanol: soluble 1 g/L, clear, colorless
mp
175-177 °C (lit.)
mp
172-180 °C, 175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Camphor
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.9 °F - closed cup
flash_point_c
64.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Highly diastereoselective synthesis of new optically active aminoalcohols in one step from (+)-camphor and (-)-fenchone.
Genov M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(11), 1869-1876 (1997)
Planer nano-graphenes from camphor by CVD.
Somani PR, et al.
Chemical Physics Letters, 430(1), 56-59 (2006)
Tamera J Corte et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 190(2), 208-217 (2014-06-18)
Pulmonary hypertension (PH) associated with fibrotic idiopathic interstitial pneumonia (IIP; idiopathic pulmonary fibrosis and nonspecific interstitial pneumonia) confers important additional morbidity and mortality. To evaluate the safety and clinical efficacy of the dual endothelin-1 receptor antagonist bosentan in this patient
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
21310-50G-F04061838772602
21310-250G-F04061838772596
21310-1KG-F04061838772589