Přeskočit na
20943
Repeating Dispenser
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes, for use with Hamilton PB600-1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 980,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
3 980,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Hamilton 83700
packaging
1 ea of
compatibility
for use with Hamilton PB600-1, for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
General description
Accurately divides samples. Discharges 1/50th of the syringe′s capacity at each push of the button. Fits all 10 μL-2.5 mL
Hamilton syringes. Order syringe separately.
Application
Repeating Dispenser has been used for catalytic determination of enzymes and metal ions using either closed-loop or continuous-flow analyzers.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N6766Z551643CLS6629
Repeating Dispenser for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes, for use with Hamilton PB600-1
20943
Repeating Dispenser
Chemat dispenser AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Z551643
Chemat dispenser
compatibility
for use with Hamilton PB600-1, for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
1 ea of
packaging
-
packaging
-
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 83700
manufacturer/tradename
Hamilton 90139
manufacturer/tradename
Chemat
manufacturer/tradename
Corning 6629
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Catalytic determinations of enzymes and metal ions by sample injection in closed-loop flow systems.
Ramasamy, S. M., A. Iob, and Horacio A. Mottola.
Analytical Chemistry, 51.11, 1637-1639 (1979)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
2094304061833311462