Přeskočit na
20926
PTFE Body Two-Way Valve
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 860,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
PTFE valve body
2 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE valve body
feature
positions 2
compatibility
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
General description
This miniature, two-way valve from Hamilton provides flexibility, inertness, and small size for collecting gas samples and transporting or storing them in the original sampling syringe.
Fluid path is made entirely of PTFE to ensure inertness. Can be autoclaved for applications requiring sterility. 100 psig maximum pressure. Fits Hamilton PTFE Luer lock (TLL) and other Luer lock syringes.
  • Lever-actuated on/off valve for storing and transporting samples.
  • KEL-F hub needles attach to the valve
  • Bore ID 0.39"
Application
PTFE body two-way valve has been used in instrumental analysis of Cloud-point polyethylene glycol for imaging of immobilised single molecules using total-internal-reflection microscopy.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
333032228422285
Push Button Valve for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
22284
Push Button Valve
Push Button Valve for use with Hamilton TLL syringes
22285
Push Button Valve
material
PTFE valve body
material
white PTFE valve
material
PTFE Mininert valve
material
PTFE Mininert valve
compatibility
for use with Hamilton PTFE Luer Lock (TLL) and other Luer lock syringes.
compatibility
for use with 20/400 mm thread
compatibility
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
compatibility
for use with Hamilton TLL syringes
feature
positions 2
feature
-
feature
-
feature
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Cloud-point PEG Glass Surfaces for Imaging of Immobilized Single Molecules by Total-internal-reflection Microscopy
Zhang, Zhengjian, et al.
Bio-protocol, 6, 2331-8325 (2016)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
2092604061833406366