Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 220,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 470,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020504
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-527-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969169
Assay:
≥98.0% (GC)
1 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.438
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Butanediol has been used:
- to investigate dilatometric measurements of excess molar volumes and excess partial molar volumes for binary mixtures of N,N-dimethylformamide with 1,2-alkanediols
- in the preparation of 1,2-diolates of titanium by reaction with titanium (IV) isopropoxide or titanium (IV) chloride
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Butanediol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
1, 2-Diolates of titanium as suitable precursors for the preparation of photoactive high surface titania.
Saadoun L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 21(4), 266-277 (1999)
Volumetric properties of N, N-dimethylformamide with 1, 2-alkanediols at 20 C.
Iloukhani H and Ghorbani R.
Journal of Solution Chemistry, 27(2), 141-149 (1998)
Laurent Imbert et al.
Journal of analytical toxicology, 38(9), 676-680 (2014-09-05)
A liquid chromatography coupled with electrospray tandem mass spectrometry method was developed for the analysis of ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, 1,4-butanediol, 1,2-butanediol, 2,3-butanediol, 1,2-propanediol and 1,3-propanediol, in serum after a Schotten-Baumann derivatization by benzoyl chloride. Usual validation parameters
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 18930-1L | 04061837014260 |
| 18930-250ML | 04061838759146 |