Přeskočit na
15821
Klebsiella Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonyma:
Carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 vials
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H18N2O6S
Molekulová hmotnost:
378.40
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
225-171-0
MDL number:
2 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávkuVyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Klebsiella spp.
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C(O)=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C17H18N2O6S/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25)/t9?,10-,11+,14-/m1/s1
InChI key
FPPNZSSZRUTDAP-UWFZAAFLSA-N
Application
For selective isolation and detection of Klebsiella species.
Biochem/physiol Actions
Carbenicillin is an ampicillin analog with structure related to benzyl penicillin. It is effective against Gram-negative bacteria and exhibits limited activity against Gram-positive bacteria. Carbenicillin binds and inhibits the enzymes involved in the synthesis of bacterial cell wall. Since carbenicillin is less sensitive to β-lactamases than ampicillin, it is effective against ampicillin-resistant bacteria. It has superior stability at low pH and acts as a selection agent. Effective concentration of carbenicillin: 50 to 100 μg/ml.
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Carbenicillin 25 mg
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9092553477P9602
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Klebsiella spp.
suitability
selective for Klebsiella spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
bacteria
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Emily K Davenport et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4755-4761 (2014-06-11)
We investigated biofilms of two pathogens, Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus, to characterize mechanisms by which the extracellular polymeric substance (EPS) found in biofilms can protect bacteria against tobramycin exposure. To do so, it is critical to study EPS-antibiotic interactions
Ilenys M Pérez-Díaz et al.
Food microbiology, 77, 10-20 (2018-10-10)
Limited documentation of the cucumber fermentation microbiome has impeded the understanding of the role of microbes on the quality of finished products. We characterized the microbiome of fresh and fermented cucumber samples using culture dependent and independent techniques, with an
Pingfeng Zhang et al.
PloS one, 9(7), e103518-e103518 (2014-07-25)
The HSP70 family of molecular chaperones function to maintain protein quality control and homeostasis. The major stress-induced form, HSP70 (also called HSP72 or HSPA1A) is considered an important anti-cancer drug target because it is constitutively overexpressed in a number of
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
15821-5VL04061838743817
15821-1VL04061823617697